Ethyl-6-bromoindole-2-carboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Ethyl 6-bromoindole-2-carboxylate
OR41055-5G
APOSOR41055-5GEA
3110
CZK
APOSOR41055-5G
Ethyl-6-bromoindole-2-carboxylate 98%
Ethyl-6-bromoindole-2-carboxylate
Vzorec:
C₁₁H₁₀BrNO₂ MW: 268,11 g/mol Bod tání: 178…188 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD03094942 CAS číslo: 103858-53-3 |