Tisk…
5-Bromo-o-anisidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromo-2-anisidine, 5-Bromo-2-methoxyaniline, 2-Amino-4-bromoanisole
OR41052-25G OR41052-5G
APOSOR41052-25GEA 3410 CZK
APOSOR41052-25G APOSOR41052-5G
5-Bromo-o-anisidine 98%
5-Bromo-o-anisidine
Vzorec: C₇H₈BrNO
MW: 202.05
Bod tání: 94…96 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04037882
CAS číslo: 6358-77-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III