Tisk…
1-Adamantyl methacrylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Methacryloyloxyadamantane, Methacrylic acid 1-Adamantyl ester
OR41031-100G OR41031-25G
APOSOR41031-100GEA 13720 CZK
APOSOR41031-100G APOSOR41031-25G
1-Adamantyl methacrylate
1-Adamantyl methacrylate
Vzorec: C₁₄H₂₀O₂
MW: 220,31 g/mol
Bod varu: 113 °C/3mmHg
Hustota: 1,0495 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08703330
CAS číslo: 16887-36-8