Tisk…
3-Bromo-9-phenyl-9H-carbazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Bromo-9-phenylcarbazole
OR41026-100G
APOSOR41026-100GEA 2900 CZK
APOSOR41026-100G
3-Bromo-9-phenyl-9H-carbazole 98%
3-Bromo-9-phenyl-9H-carbazole
Vzorec: C18H12BrN
MW: 322,20 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11977305
CAS číslo: 1153-85-1