Tisk…
3,4'-Biphthalic anhydride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,3,3,4-biphenyl tetracarboxylic dianhydride, a-BPDA, Diphenyl-2,3,3',4'-tetracarboxylic Dianhydride
OR41022-1G OR41022-5G OR41022-25G
APOSOR41022-1GEA 622 CZK
APOSOR41022-1G APOSOR41022-5G APOSOR41022-25G
3,4'-Biphthalic anhydride
3,4'-Biphthalic anhydride
Vzorec: C₁₆H₆O₆
MW: 294,22 g/mol
Bod tání: 195…205 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09030654
CAS číslo: 36978-41-3