Tisk…
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
OR41018-100G OR41018-25G OR41018-5G
APOSOR41018-100GEA 6620 CZK
APOSOR41018-100G APOSOR41018-25G APOSOR41018-5G
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 97%
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₄H₂₃BN₂O₃
MW: 278,1550 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD16556148
CAS číslo: 1003846-21-6