Tisk…
3-Methylmorpholine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR41010-5G
APOSOR41010-5GEA 1660 CZK
APOSOR41010-5G
3-Methylmorpholine 97%
3-Methylmorpholine
Vzorec: C5H11NO
MW: 101,1469 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09054773
CAS číslo: 42185-06-8