Tisk…
Methyl-3-nitrosalicylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR41007-25G OR41007-5G OR41007-1G
APOSOR41007-25GEA 3110 CZK
APOSOR41007-25G APOSOR41007-5G APOSOR41007-1G
Methyl-3-nitrosalicylate
Methyl-3-nitrosalicylate
Vzorec: C₈H₇NO₅
Bod tání: 127…132 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00272263
CAS číslo: 22621-41-6