Tisk…
3,5-Dihydroxybenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR41006-1G OR41006-5G
APOSOR41006-1GEA 1240 CZK
APOSOR41006-1G APOSOR41006-5G
3,5-Dihydroxybenzaldehyde
3,5-Dihydroxybenzaldehyde
Vzorec: C₇H₆O₃
Bod tání: 153…161 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016611
CAS číslo: 26153-38-8
EINECS: 247-479-4