Tisk…
6-Chloro-5-nitroquinoline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR41004-5G
APOSOR41004-5GEA 2280 CZK
APOSOR41004-5G
6-Chloro-5-nitroquinoline 98%
6-Chloro-5-nitroquinoline
Vzorec: C₉H₅ClN₂O₂
MW: 208,6012 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00093616
CAS číslo: 86984-32-9