3-(4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)aniline
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR4099-1G
OR4099-250MG
APOSOR4099-1GEA
4960
CZK
APOSOR4099-1G
APOSOR4099-250MG
3-(4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)aniline
3-(4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)aniline
Vzorec:
C₁₀H₁₀BrN₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00067937 CAS číslo: 175201-77-1 |