Tisk…
2-Acetamido-5-aminopyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(Acetylamino)-5-aminopyridine
OR4098-25G OR4098-5G
APOSOR4098-25GEA 12170 CZK
APOSOR4098-25G APOSOR4098-5G
2-Acetamido-5-aminopyridine 98%
2-Acetamido-5-aminopyridine
Vzorec: C₇H₉N₃O
MW: 151.17
Bod tání: 154 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00160311
CAS číslo: 29958-14-3