Tisk…
3-(Dipropylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4094-1G OR4094-5G
APOSOR4094-1GEA 827 CZK
APOSOR4094-1G APOSOR4094-5G
3-(Dipropylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
3-(Dipropylcarbamoyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₁₃H₂₀BNO₃
Bod tání: 118…120 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06659889
CAS číslo: 850567-39-4