Tisk…
2-(Methylthio)thiophene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(Mehtylthio)thiophene
OR4091-10G OR4091-5G OR4091-1G
APOSOR4091-10GEA 4630 CZK
APOSOR4091-10G APOSOR4091-5G APOSOR4091-1G
2-(Methylthio)thiophene
2-(Methylthio)thiophene
Vzorec: C₅H₆S₂
Bod varu: 82…84 °C/15mmHg
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00052382
CAS číslo: 5780-36-9