Tisk…

2-Bromo-4,5-dichloroimidazole

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 2-Bromo-4,5-dichloro-1H-imidazole

OR4087-25G OR4087-5G
APOSOR4087-25GEA 7440 CZK
APOSOR4087-25G APOSOR4087-5G
2-Bromo-4,5-dichloroimidazole
2-Bromo-4,5-dichloroimidazole
Vzorec: C₃HBrCl₂N₂
MW: 215,86 g/mol
Bod tání: 215…223 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00067894
CAS číslo: 16076-27-0

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR