Tisk…
Isothiazolin-3-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR40800-1G OR40800-250MG
APOSOR40800-1GEA 1820 CZK
APOSOR40800-1G APOSOR40800-250MG
Isothiazolin-3-one
Isothiazolin-3-one
Vzorec: C₃H₃NOS
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09834764
CAS číslo: 1003-07-2