Tisk…
3-(4-Chlorophenoxy)propionic acid 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-(4-Chlorophenoxy)propanoic acid
OR40783-25G OR40783-5G
APOSOR40783-25GEA 2980 CZK
APOSOR40783-25G APOSOR40783-5G
3-(4-Chlorophenoxy)propionic acid 99%
3-(4-Chlorophenoxy)propionic acid
Vzorec: C₉H₉ClO₃
MW: 200.6190 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00043504
CAS číslo: 3284-79-5