Tisk…
2,7-Dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR4078-1G OR4078-250MG
APOSOR4078-1GEA 2440 CZK
APOSOR4078-1G APOSOR4078-250MG
2,7-Dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
2,7-Dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₉N₃O₂
Bod tání: 245…247 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00067901
CAS číslo: 175201-51-1