Tisk…
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-1-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-1-carboxylic acid
OR40776-1G OR40776-5G
APOSOR40776-1GEA 1660 CZK
APOSOR40776-1G APOSOR40776-5G
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-1-carboxylic acid
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-1-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177,2 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01318704
CAS číslo: 41034-52-0