Tisk…

5-(Pyridin-2-yl)thiophene-2-sulphonyl chloride, technická kvalita

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

OR4077-1G OR4077-5G
APOSOR4077-1GEA 3740 CZK
APOSOR4077-1G APOSOR4077-5G
5-(Pyridin-2-yl)thiophene-2-sulphonyl chloride, technická kvalita
5-(Pyridin-2-yl)thiophene-2-sulphonyl chloride
Vzorec: C₉H₆ClNO₂S₂
Bod tání: 87…89 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00052284
CAS číslo: 151858-64-9
UN: 1759
ADR: 8,III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR