Tisk…
3-Cyano-2-(4-morpholino)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(Morpholin-4-yl)nicotinonitrile
OR40760-1G OR40760-5G OR40760-10G
APOSOR40760-1GEA 0 CZK
APOSOR40760-1G APOSOR40760-5G APOSOR40760-10G
3-Cyano-2-(4-morpholino)pyridine
3-Cyano-2-(4-morpholino)pyridine
Vzorec: C₁₀H₁₁N₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04113612
CAS číslo: 59025-37-5