Tisk…
6-Chloro-1H-indazole-3-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR40751-10G OR40751-1G OR40751-5G
APOSOR40751-10GEA 14780 CZK
APOSOR40751-10G APOSOR40751-1G APOSOR40751-5G
6-Chloro-1H-indazole-3-carboxylic acid 97%
6-Chloro-1H-indazole-3-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₅ClN₂O₂
MW: 196,5900 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05663998
CAS číslo: 129295-31-4