Tisk…
1-Amino-1-cyclopropanecarbonitrile hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR40739-1G OR40739-5G OR40739-25G
APOSOR40739-1GEA 744 CZK
APOSOR40739-1G APOSOR40739-5G APOSOR40739-25G
1-Amino-1-cyclopropanecarbonitrile hydrochloride 97%
1-Amino-1-cyclopropanecarbonitrile hydrochloride
Vzorec: C₄H₇ClN₂
MW: 118.56 g/mol
Bod tání: 214…220 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04114063
CAS číslo: 127946-77-4
UN: 3439
ADR: 6.1 III