Tisk…
2-Aminofenol 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR40733-100G OR40733-500G
APOSOR40733-100GEA 2360 CZK
APOSOR40733-100G APOSOR40733-500G
2-Aminofenol 99%
2-Aminofenol
Vzorec: C₆H₇NO
Bod tání: 170…175 °C
Bod vzplanutí: 168 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007690
CAS číslo: 95-55-6
EINECS: 202-431-1
UN: 2512
ADR: 6.1,III