Tisk…
2,2,2-Trichloroethanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2,2,2-Trichloroethan-1-ol
OR40732-100G OR40732-500G
APOSOR40732-100GEA 2690 CZK
APOSOR40732-100G APOSOR40732-500G
2,2,2-Trichloroethanol
2,2,2-Trichloroethanol
Vzorec: C₂H₃Cl₃O
MW: 149,4 g/mol
Bod varu: 152…154 °C
Bod tání: 17,8 °C
Hustota: 1,56 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004677
CAS číslo: 115-20-8
EINECS: 204-071-0