Tisk…
2-Bromo-5-methyl-1,3,4-thiadiazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR40731-5G OR40731-1G
APOSOR40731-5GEA 1990 CZK
APOSOR40731-5G APOSOR40731-1G
2-Bromo-5-methyl-1,3,4-thiadiazole 95%
2-Bromo-5-methyl-1,3,4-thiadiazole
Vzorec: C₃H₃BrN₂S
MW: 179,04 g/mol
Bod tání: 105…113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00518965
CAS číslo: 54044-79-0