Tisk…
(m-Acrylamidophenyl)boronic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Acrylamidophenylboronic acid, (3-Acrylamidophenyl)boronic acid
OR40723-1G OR40723-5G
APOSOR40723-1GEA 1120 CZK
APOSOR40723-1G APOSOR40723-5G
(m-Acrylamidophenyl)boronic acid 95%
(m-Acrylamidophenyl)boronic acid
Vzorec: C₉H₁₀BNO₃
Bod tání: 148 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09025755
CAS číslo: 99349-68-5