Tisk…
α,4-Dichloro-α-phenyltoluene
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Chlorobenzhydryl chloride, 1-Chloro-4-(chloro(phenyl)methyl)benzene
OR40704-100G OR40704-1KG OR40704-500G
APOSOR40704-100GEA 1660 CZK
APOSOR40704-100G APOSOR40704-1KG APOSOR40704-500G
α,4-Dichloro-α-phenyltoluene
α,4-Dichloro-α-phenyltoluene
Vzorec: C₁₃H₁₀Cl₂
MW: 237.13
Bod varu: 159…160 °C/2mmHg
Hustota: 1.239 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 194 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000856
CAS číslo: 134-83-8
EINECS: 205-158-6
UN: 3265
ADR: 8 II