Tisk…
tert-Butyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-5,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR40702-25G OR40702-5G OR40702-100G
APOSOR40702-25GEA 1660 CZK
APOSOR40702-25G APOSOR40702-5G APOSOR40702-100G
tert-Butyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-5,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate 98%
Vzorec: C₁₆H₂₈BNO₄
Bod tání: 116 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03840345
CAS číslo: 286961-14-6