Tisk…
3-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR40700-1G OR40700-250MG
APOSOR40700-1GEA 7050 CZK
APOSOR40700-1G APOSOR40700-250MG
3-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole hydrochloride
3-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole hydrochloride
Vzorec: C₅H₈Cl₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15143224
CAS číslo: 88529-80-0
UN: 3261
ADR: 8,III