Tisk…
Triethylsilylacetylene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR40699-100G
APOSOR40699-100GEA 4900 CZK
APOSOR40699-100G
Triethylsilylacetylene 97%
Triethylsilylacetylene
Vzorec: C₈H₁₆Si
MW: 140,3 g/mol
Hustota: 0,783 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 17 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075373
CAS číslo: 1777-03-3
UN: 1993
ADR: 3,III