Tisk…
2-Chloro-3-nitro-5-thiophenesulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 5-Chloro-4-nitrothiophene-2-sulphonyl chloride
OR4069-1G
APOSOR4069-1GEA 827 CZK
APOSOR4069-1G
2-Chloro-3-nitro-5-thiophenesulphonyl chloride
2-Chloro-3-nitro-5-thiophenesulphonyl chloride
Vzorec: C₄HCl₂NO₄S₂
MW: 262,09 g/mol
Bod tání: 51…54 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00067978
CAS číslo: 58457-24-2
UN: 3261
ADR: 8,III