Tisk…
6-Chloroisatin 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Coroindoline-2,3-dione
OR40689-100G OR40689-25G
APOSOR40689-100GEA 7080 CZK
APOSOR40689-100G APOSOR40689-25G
6-Chloroisatin 97+%
6-Chloroisatin
Vzorec: C₈H₄ClNO₂
MW: 181,58 g/mol
Bod tání: 262 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00086347
CAS číslo: 6341-92-0