Tisk…
4-Bromo-3-iodoanisole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-2-iodo-4-methoxybenzene
OR40681-1G OR40681-250MG OR40681-5G
APOSOR40681-1GEA 1450 CZK
APOSOR40681-1G APOSOR40681-250MG APOSOR40681-5G
4-Bromo-3-iodoanisole 95%
4-Bromo-3-iodoanisole
Vzorec: C₇H₆BrIO
MW: 312,9300 g/mol
Bod varu: 124…126 °C/2mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00070743
CAS číslo: 4897-68-1