Tisk…
5-Bromo-2-iodobenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR40680-1G OR40680-5G OR40680-10G
APOSOR40680-1GEA 622 CZK
APOSOR40680-1G APOSOR40680-5G APOSOR40680-10G
5-Bromo-2-iodobenzaldehyde
5-Bromo-2-iodobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄BrIO
MW: 310.9200 g/mol
Bod tání: 89…92 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07779026
CAS číslo: 689291-89-2