Tisk…
2-Bromo-4-iodobenzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR40673-1G OR40673-5G
APOSOR40673-1GEA 2110 CZK
APOSOR40673-1G APOSOR40673-5G
2-Bromo-4-iodobenzaldehyde 97%
2-Bromo-4-iodobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄BrIO
Bod tání: 111…114 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07779025
CAS číslo: 261903-03-1