Tisk…
1,5-Naphthyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR40671-1G OR40671-25G OR40671-5G
APOSOR40671-1GEA 622 CZK
APOSOR40671-1G APOSOR40671-25G APOSOR40671-5G
1,5-Naphthyridine
1,5-Naphthyridine
Vzorec: C₈H₆N₂
Bod varu: 150…152 °C/54mmHg
Bod tání: 69…75 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039727
CAS číslo: 254-79-5