Tisk…
6-Bromo-o-cresol 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR40668-25G OR40668-5G OR40668-100G
APOSOR40668-25GEA 6850 CZK
APOSOR40668-25G APOSOR40668-5G APOSOR40668-100G
6-Bromo-o-cresol 96%
6-Bromo-o-cresol
Vzorec: C₇H₇BrO
Bod varu: 207…210 °C
Hustota: 1,51 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09907876
CAS číslo: 13319-71-6