Tisk…
2-Bromo-5-iodophenol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR40667-1G OR40667-250MG OR40667-5G
APOSOR40667-1GEA 705 CZK
APOSOR40667-1G APOSOR40667-250MG APOSOR40667-5G
2-Bromo-5-iodophenol 97%
2-Bromo-5-iodophenol
Vzorec: C₆H₄BrIO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09907878
CAS číslo: 932372-99-1