Tisk…

2,3-Xylenol 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

Synonyms: 2,3-Dimethylphenol, 3-Hydroxy-2-xylene, 3-Hydroxy-o-xylene

OR40665-25G OR40665-5G OR40665-100G
APOSOR40665-25GEA 1290 CZK
APOSOR40665-25G APOSOR40665-5G APOSOR40665-100G
2,3-Xylenol 98%
2,3-Xylenol
Vzorec: C₈H₁₀O
MW: 122,17 g/mol
Bod varu: 216…218 °C
Bod tání: 70…76 °C
Bod vzplanutí: 95 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002227
CAS číslo: 526-75-0
EINECS: 208-395-3
UN: 2928
ADR: 6.1+8,II

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR