Tisk…
Acrolein diethyl acetal 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Acrolein Acetal, 1,1-Diethoxy-2-propene, 3,3-Diethoxy-1-propene
OR40659-100G OR40659-250G OR40659-25G
APOSOR40659-100GEA 2280 CZK
APOSOR40659-100G APOSOR40659-250G APOSOR40659-25G
Acrolein diethyl acetal 98%
Acrolein diethyl acetal
Vzorec: C₇H₁₄O₂
MW: 130.19
Bod varu: 120…125 °C
Bod tání: -77
Hustota: 0.852 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 13 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009239
CAS číslo: 3054-95-3
UN: 2374
ADR: 3 II