Tisk…
2-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonane hemioxalate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR40657-1G OR40657-5G
APOSOR40657-1GEA 9330 CZK
APOSOR40657-1G APOSOR40657-5G
2-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonane hemioxalate 97%
2-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonane hemioxalate
Vzorec: C₁₆H₂₈N₂O₆
Bod varu: 208,4 °C
Hustota: 1,048 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11035888
CAS číslo: 1429056-28-9