Tisk…
3-Chloropicolinic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR40652-1G OR40652-25G OR40652-5G
APOSOR40652-1GEA 0 CZK
APOSOR40652-1G APOSOR40652-25G APOSOR40652-5G
3-Chloropicolinic acid
3-Chloropicolinic acid
Vzorec: C₆H₄ClNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01646325
CAS číslo: 57266-69-0