Tisk…
2-(Dicyclohexylphosphino)-2',4',6'-triisopropyl-1,1'-biphenyl 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR40651-5G OR40651-25G OR40651-100G
APOSOR40651-5GEA 622 CZK
APOSOR40651-5G APOSOR40651-25G APOSOR40651-100G
2-(Dicyclohexylphosphino)-2',4',6'-triisopropyl-1,1'-biphenyl 97%
2-(Dicyclohexylphosphino)-2',4',6'-triisopropyl-1,1'-biphenyl
Vzorec: C₃₃H₄₉P
Bod tání: 185…190 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04117682
CAS číslo: 564483-18-7