Tisk…

4-iodobenzene-1,2-diamine 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 4-Iodo-o-phenylenediamine, 4-Iodobenzene-1,2-diamine

OR40649-5G
APOSOR40649-5GEA 3150 CZK
APOSOR40649-5G
4-iodobenzene-1,2-diamine 97%
4-iodobenzene-1,2-diamine
Vzorec: C₆H₇IN₂
MW: 234,04 g/mol
Bod tání: 73…77 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08669466
CAS číslo: 21304-38-1

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR