trans-4-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR40634-25G
OR40634-5G
OR40634-100G
APOSOR40634-25GEA
1040
CZK
APOSOR40634-25G
APOSOR40634-5G
APOSOR40634-100G
trans-4-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid
trans-4-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid
Vzorec:
C₇H₁₂O₃ Bod tání: 145 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02093477 CAS číslo: 3685-26-5 |