Tisk…

4,4'-Diphenoxybenzophenone 99%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: Bis(4-phenoxyphenyl)methanone

OR40624-100G OR40624-25G OR40624-5G
APOSOR40624-100GEA 27080 CZK
APOSOR40624-100G APOSOR40624-25G APOSOR40624-5G
4,4'-Diphenoxybenzophenone 99%
4,4'-Diphenoxybenzophenone
Vzorec: C₂₅H₁₈O₃
Bod tání: 147…151 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00077969
CAS číslo: 14984-21-5

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR