Tisk…
3-Nitrophthalonitrile 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Nitrobenzene-1,2-dicarbonitrile, 3-Nitro-1,2-dicyanobenzene, 3-Nitro-1,2-benzenedicarbonitrile
OR40623-100G OR40623-25G OR40623-500G
APOSOR40623-100GEA 1290 CZK
APOSOR40623-100G APOSOR40623-25G APOSOR40623-500G
3-Nitrophthalonitrile 99%
3-Nitrophthalonitrile
Vzorec: C₈H₃N₃O₂
MW: 173,13 g/mol
Bod tání: 162…165 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00191558
CAS číslo: 51762-67-5