Tisk…
Tetraethoxysilan
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Tetraethoxysilane
OR40615-100G OR40615-25G
APOSOR40615-100GEA 1910 CZK
APOSOR40615-100G APOSOR40615-25G
Tetraethoxysilan
Tetraethyl orthosilicate (TEOS)
Vzorec: Si(OC₂H₅)₄
MW: 208,33 g/mol
Bod varu: 168 °C
Hustota: 0,934 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 48 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009062
CAS číslo: 78-10-4
EINECS: 201-083-8
UN: 1292
ADR: 3,III