2-Bromo-3-thiophenecarboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR40613-25G
OR40613-5G
OR40613-1G
APOSOR40613-25GEA
7250
CZK
APOSOR40613-25G
APOSOR40613-5G
APOSOR40613-1G
2-Bromo-3-thiophenecarboxylic acid 95%
2-Bromo-3-thiophenecarboxylic acid
Vzorec:
C₅H₃BrO₂S Bod tání: 178…182 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD05865213 CAS číslo: 24287-95-4 |